Przejdź do
RABPLATE1
Uncoated Microplate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
36,70 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32160701
36,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)