Przejdź do
RABWASH1
20X Wash Buffer Concentrate A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
30 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
eCl@ss:
32129211
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RABWASH2RABWASH4
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)