Przejdź do
SAB5700748
Przeciwciało anty-AGTprodukowane u królika
Synonim(y):
AGT, ANHU, hFLT1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
53
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
1.49 mg/ml
technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGT(183)
General description
Białko kodowane przez ten gen, pre-angiotensynogen lub prekursor angiotensynogenu, ulega ekspresji w wątrobie i jest rozszczepiane przez enzym reninę w odpowiedzi na obniżone ciśnienie krwi. Powstały produkt, angiotensyna I, jest następnie rozszczepiany przez enzym konwertujący angiotensynę (ACE) w celu wytworzenia fizjologicznie aktywnego enzymu angiotensyny II. Białko to bierze udział w utrzymywaniu ciśnienia krwi oraz w patogenezie nadciśnienia samoistnego i stanu przedrzucawkowego. Mutacje w tym genie są związane z podatnością na nadciśnienie samoistne i mogą powodować dysgenezję kanalików nerkowych, poważne zaburzenie rozwoju kanalików nerkowych. Defekty w tym genie są również związane z nierodzinnym strukturalnym migotaniem przedsionków i nieswoistym zapaleniem jelit.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 35-285 ludzkiej AGT (NP_000020.1).
Physical form
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA001557WH0000183M1SAB1403532
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 1A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 3C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:50, immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)