Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.05 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 444,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
form
liquid
species reactivity
human, mouse
concentration
200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
16 amino acids near the amino terminus of mouse ST2.
Application
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Other Notes
This peptide blocks the action of antibody PRS3363.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source rabbit |
| form liquid | form liquid | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| concentration 200 μg/mL | concentration 200 μg/mL | concentration - |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?