Przejdź do
SML2609
JH-I-25
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[2-Methoxy-4-(4-morpholinyl)phenyl]-6-(1H-pyrazol-3-yl)-2-pyridinecarboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=C(C=C(C=C1)N2CCOCC2)OC)C3=NC(C4=NNC=C4)=CC=C3
InChI
1S/C20H21N5O3/c1-27-19-13-14(25-9-11-28-12-10-25)5-6-17(19)23-20(26)18-4-2-3-15(22-18)16-7-8-21-24-16/h2-8,13H,9-12H2,1H3,(H,21,24)(H,23,26)
InChI key
RAFFLDOJXQAJPF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JH-I-25 is a potent and selective type I inhibitor of IRAK1 and IRAK4 (interleukin-1 receptor–associated kinase 1 and 4). JH-I-25 binds preferentially to the unphosphorylated the ATP-site of the kinase in its active, DFG-in, state.
potent and selective type I inhibitor of IRAK1 and IRAK4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)