Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2330,00 zł
Application
Preparation Note
Other Notes
Amino acids: All standard amino acids except for leucine and tryptophan. All the amino acids are present at a concentration of 76 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L), uracil (76 mg/L).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description without leucine and tryptophan | description without uracil | description without histidine, leucine, and tryptophan | description without uracil, leucine, and tryptophan |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) microbiology | application(s) microbiology |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?