Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103811
eCl@ss:
32039090
Produkt Z763373 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT1011
parameter
30-300 rpm speed
Overall L × W × H
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
platform L × W
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
weight
30 kg
application(s)
PFAS testing
General description
The Orbi-Shaker XL offers flask capacity that far exceeds most bench-top models. With the large platform and powerful, beltless motor drive, the Orbi-Shaker XL is capable of mixing up to 5 x 2 L flasks or 9 x 1 L flasks simultaneously. The included non-slip rubber mat platform is ideal for low speed applications, while the convenient MAGic Clamp™ platform is also available for high speed mixing of Erlenmeyer flasks, tube racks or microplates. The MAGic Clamp™ allows for instant flask clamp exchange without the use of tools, screws or any other hardware.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Orbi-Shaker™ XL orbital shaker with flat mat platform
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?