Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 18 290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
18 290,00 zł
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1001-M-E
temperature measuring range
5-70 °C
parameter
30-300 rpm speed, 4-65 °C temperature
W × L × H
11 in. (28 cm) × 16.2 in. (41 cm) × 13 in. (33 cm)
platform L × W
9.5 in. (23.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
General description
The standard platform (included) features a non-slip, rubber coated surface, ideal for tissue culture flasks, Petri dishes and staining trays.
- Extremely compact, just 11 in. wide
- Exceptional temperature uniformity
- Horizontally circular 19 mm orbit for aeration & mixing
- Instantly exchange flask clamps with MAGic Clamp™ accessories
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | description AC/DC input 230 V AC, UK plug | description AC/DC input 230 V AC, UK plug | description AC/DC input 230 V AC, EuroPlug |
| temperature measuring range 5-70 °C | temperature measuring range 5-70 °C | temperature measuring range - | temperature measuring range - |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1001-M-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1001-M-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H3501-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H3501-E |
| platform L × W 9.5 in. (23.5 cm) × 11.5 in. (29 cm) | platform L × W 9.5 in. (23.5 cm) × 11.5 in. (29 cm) | platform L × W - | platform L × W - |
| parameter 30-300 rpm speed, 4-65 °C temperature | parameter 30-300 rpm speed, 4-65 °C temperature | parameter 30 rpm speed (300 rpm), ±0.1 °C temp. stability, Ambien +5 °C temp. range (60 °C) | parameter 30 rpm speed (300 rpm), ±0.1 °C temp. stability, Ambien +5 °C temp. range (60 °C) |
| W × L × H 11 in. (28 cm) × 16.2 in. (41 cm) × 13 in. (33 cm) | W × L × H 11 in. (28 cm) × 16.2 in. (41 cm) × 13 in. (33 cm) | W × L × H - | W × L × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Incu-Shaker™ Mini with non-slip rubber mat
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?