Merck
A244
trans-Azetidine-2,4-dicarboxylic acid
solid
Synonim(y):
tADA
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.11
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
color
white
solubility
H2O: 5.7 mg/mL
SMILES string
OC(=O)[C@H]1C[C@@H](N1)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO4/c7-4(8)2-1-3(6-2)5(9)10/h2-3,6H,1H2,(H,7,8)(H,9,10)/t2-,3-/m1/s1
InChI key
JMVIGOFRIJJUAW-PWNYCUMCSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
mGluR1 and mGluR5 metabotropic glutamate receptor agonist.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)