Merck
A3021
5-Aminosalicylic acid
95-98%, powder
Synonim(y):
5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
EC Number:
201-919-1
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2090421
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95-98%
form
powder
color
dark gray to brown
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Aminosalicylic acid is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is brown in color and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The reaction may be stopped with 3 N NaOH and read at 550 nm.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Aminosalicylic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)