Merck
A8676
Alprenolol hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
1-(o-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.81
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-244-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C15H23NO2.ClH/c1-4-7-13-8-5-6-9-15(13)18-11-14(17)10-16-12(2)3;/h4-6,8-9,12,14,16-17H,1,7,10-11H2,2-3H3;1H
InChI key
RRCPAXJDDNWJBI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Alprenolol is a nonselective β-blocker and a serotonin 5HT1A receptor antagonist.
Biochem/physiol Actions
β1- and β2-adrenoceptor antagonist.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)