Przejdź do zawartości
B0639
Bromochloromethane
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
200-826-3
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
density
1.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)