Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N3 · HCl
Masa cząsteczkowa:
233.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
color
white
solubility
ethanol: 1.2 mg/mL, H2O: >16 mg/mL, 0.1 M NaOH: 24 mg/mL, 0.1 M HCl: >30 mg/mL
SMILES string
Cl[H].C1CN=C(N1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H11N3.ClH/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(15-10)12-13-7-8-14-12;/h1-6H,7-8H2,(H,13,14);1H
InChI key
DDFHQXAQWZWRSQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
I2 Imidazoline receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Imidazoline Binding Sites page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic; store desiccated
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?