Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12BrN2O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.08
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
257-200-8
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12BrN2O8P.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(20-7)3-19-21(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
NNUOOMKMVQYVFR-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?