Merck
B7438
6-B345TTQ
>98% (HPLC)
Synonim(y):
6-Bromo-3,4-dihydro-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-benzo[h]quinolin-2(1H)-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20BrNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1OC)C2CC(=O)Nc3c2cc(Br)c4ccccc34
InChI
1S/C22H20BrNO4/c1-26-18-8-12(9-19(27-2)22(18)28-3)15-11-20(25)24-21-14-7-5-4-6-13(14)17(23)10-16(15)21/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,24,25)
InChI key
KPOXOTVERMGJQS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
6-B345TTQ is a non-cytotoxic inhibitor of α4 integrin paxillin interaction.
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)