Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NB.43
Size:
96 wells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific AP1096-DWP
size
96 wells
suitability
suitable for PCR
General description
96 deep well plates for IsoPure™, cs 50
Application
nucleic acid extraction
Features and Benefits
long for high capacity mixing
Legal Information
IsoPure is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?