Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw pożywki do wzrostu melanocytów
Application
Melanocyte Growth Medium to niezawierająca surowicy pożywka zawierająca PMA (octan mirystynianu phorbolu), opracowana do hodowli in vitro młodych melanocytów. Ponieważ PMA jest mitogenem promującym nowotwory, może kolidować z niektórymi metodami eksperymentalnymi. W takich przypadkach zalecamy stosowanie wolnej od PMA pożywki do wzrostu melanocytów M2 (C-24300). Pożywka do wzrostu melanocytów jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do melanocytów końskich, świńskich, mysich i szczurzych. Zalecane dla: normalnych ludzkich melanocytów naskórkowych (NHEM), młodych napletków
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Ekstrakt z przysadki bydlęcej: 0,004 ml / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 1 ng / ml Insulina (rekombinowana ludzka): 5 µg / ml Hydrokortyzon: 0,5 µg / ml Octan mirystynianu phorbolu: 10 ng / ml
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix lub SupplementPack w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Przy prawidłowym przechowywaniu produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Melanocyte Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human melanocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested melanocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu melanocytów
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?