Przejdź do
C3230
Coelenterazine h
solid
Synonim(y):
2-Deoxycoelenterazine, CLZN-h
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H21N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.46
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(Cc4ccccc4)=NC3=C(Cc5ccccc5)N2
InChI
1S/C26H21N3O2/c30-21-13-11-20(12-14-21)24-17-29-25(22(27-24)15-18-7-3-1-4-8-18)28-23(26(29)31)16-19-9-5-2-6-10-19/h1-14,17,27,30H,15-16H2
InChI key
KAEGGIFPLJZUOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Coelenterazine is an imidazopyrazinone derivative. It is a substrate for bioluminescence in many luminous marine organisms.
Biochem/physiol Actions
10 times higher luminescence intensity than native coelenterazine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3355233900C3105
description
solid
description
solid
description
A cell-permeable aequorin luminophore that acts as a very sensitive and specific chemiluminescence probe of the superoxide anion.
description
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)