Przejdź do zawartości
C4540
Citric acid
suitable for plant cell culture
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.12
EC Number:
201-069-1
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
782061
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
expl. lim.
8 %, 65 °F
technique(s)
cell culture | plant: suitable
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
Application
In addition to its function as an iron chelator, citrate can support cholesterol/sterol, ubiquinone and isoprenoid biosynthesis in cell culture applications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)