Merck
C6267
Chromosorb® LC-7
10 μm
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-838-9
NACRES:
SB.52
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
surface area
>250 m2/g
particle size
10 μm
density
0.45 g/cm3 (lit.)
Application
A reverse phase microparticulate packing used for separating a variety of compounds used in pharmaceutical and food products.
Legal Information
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromosorb® LC-7
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)