Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H17N6O6S2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.49
UNSPSC Code:
51101500
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-877-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
~95%
mode of action
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
[Na+].Cn1nnnc1SCC2=C(N3C(SC2)[C@H](NC(=O)[C@H](OC=O)c4ccccc4)C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H18N6O6S2.Na/c1-24-19(21-22-23-24)33-8-11-7-32-17-12(16(28)25(17)13(11)18(29)30)20-15(27)14(31-9-26)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,12,14,17H,7-8H2,1H3,(H,20,27)(H,29,30);/q;+1/p-1/t12-,14-,17-;/m1./s1
InChI key
ICZOIXFFVKYXOM-YCLOEFEOSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Cefamandole is used to study the effects of expression and inhibition of PBP 2A and other penicillin-binding proteins (PDPs) on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Biochem/physiol Actions
Physical form
sodium carbonate: approx. 5%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?