Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 441,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
441,00 zł
form
powder
Quality Segment
quality
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
technique(s)
photometry: suitable
loss
≤1% loss on ignition
color
white
application(s)
cannabis testing
food and beverages
general analytical
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A | description filter aid, acid washed, treated with sodium carbonate, flux calcined | description filter aid, treated with sodium carbonate, calcined | description filter aid, treated with sodium carbonate, flux calcined |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white | color - | color - | color - |
| application(s) cannabis testing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| loss ≤1% loss on ignition | loss ~0.3% loss on ignition, 900 °C | loss ~0.2% loss on ignition, 900 °C | loss - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?