Przejdź do zawartości
CAA444-EP
Pokrywy dla rotora Eppendorf® A-4-44
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R, for 100 mL rectangular buckets
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103913
Compatibility:
for use with 5804 R, for use with 5804, for use with 5810 R, for use with 5810
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022637428 (NA), Eppendorf® 5804712005 (EU)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
aerosol-tight, for 100 mL rectangular buckets
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022637428 (NA), Eppendorf® 5804712005 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5804 R, for use with 5804, for use with 5810 R, for use with 5810
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)