Wirowanie laboratoryjne
Wirówki i mikrowirówki są wykorzystywane w mikrobiologii, hodowli tkanek, biologii molekularnej, PCR, genomice, zastosowaniach klinicznych, odkrywaniu leków i proteomice. Powinny być one wybierane na podstawie prędkości wirowania i siły g, zastosowania, wielkości próbki, przepustowości i zajmowanej powierzchni. Dostępne są modele dostosowane do indywidualnych potrzeb laboratoryjnych o niskiej przepustowości, a także modele chłodzone o dużej objętości i prędkości. Oferujemy szeroki wybór wirówek, rotorów, kubełków i adapterów, które zaspokoją Twoje potrzeby w zakresie przetwarzania.
Produkty
Wirówki Eppendorf®
Firma Eppendorf® oferuje kompleksową linię wirówek, w tym miniwirówki, mikrowirówki kompaktowe i wirówki stacjonarne o dużej pojemności z możliwością chłodzenia. oferuje kompleksową linię wirówek, w tym miniwirówki, mikrowirówki, wirówki kompaktowe i wysokowydajne wirówki stacjonarne z możliwością chłodzenia i bez chłodzenia, aby spełnić codzienne wymagania laboratoryjne. Po wprowadzeniu na rynek pierwszej wirówki w 1964 roku, marka Eppendorf® oferuje obecnie wiele modeli wirówek, takich jak:
|
|
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wirować tylko kilka probówek, czy też Twoja praca wymaga dodatkowej wszechstronności w zakresie obsługi większych objętości probówek lub płytek, w ofercie Eppendorf® znajdziesz odpowiednie rozwiązanie.
BENCHMARK SCIENTIFIC MINI-CENTRIFUGES
Mini wirówka MyFuge™ to osobista wirówka, która praktycznie mieści się w dłoni. Idealna do szybkiego wirowania mikroprobówek i probówek PCR, wirówka MyFuge™ Mini jest niezwykle łatwa w użyciu. Wystarczy zamknąć pokrywę, a rotor natychmiast osiągnie 6000 obrotów na minutę.
Jeśli próbki znajdują się w paskach probówek, wówczas StripSpin™ 12 Mini Centrifuge firmy Benchmark może zaoszczędzić czas. Jest to jedyna miniwirówka zaprojektowana do wirowania 12-pozycyjnych pasków PCR. Ze stałą prędkością, która wytwarza 2000 x g, ta wirówka jest idealna do szybkiego odwirowywania.
Jeśli używasz płytek wielodołkowych, mikrowirówka Benchmark Scientific C2000 PlateFuge™ jest pierwszą "mini" wirówką z odchylanym rotorem do mikropłytek. Wirowanie płytek przed PCR zapewnia, że wszystkie reagenty znajdują się na dnie dołków, co zapewnia odpowiednie stężenia i lepszą wydajność. Pomimo wyjątkowo niewielkich rozmiarów (9x10 cali), mikrowirówka PlateFuge™ zawiera unikalnie zaprojektowany, odchylany rotor zdolny do zamocowania 2 mikropłytek. Łatwo dostępna komora rotora C2000 zawiera dwa nośniki płytek, które spoczywają pod kątem 75°. Umożliwia to pewne wkładanie płytek bez taśm uszczelniających lub nasadek.
Corning LSE™ Centrifuges
- Mikrowirówka Corning LSE™ Mini Mikrowirówka jest osobistym urządzeniem stołowym, które działa ze stałą prędkością 6000 obrotów na minutę (2000 x g) i zostało zaprojektowane do szybkiego wirowania mikropróbek. Oferuje system szybkiego zwalniania rotora, który eliminuje potrzebę stosowania narzędzi do wymiany rotorów, a ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodną obsługę.
- Mikrowirówka Corning LSE™ high speed posiada łatwy w użyciu, cyfrowy interfejs sterowania i wysoką wydajność do szybkiego oddzielania kwasów nukleinowych i białek. Dwa pokrętła sterujące służą do precyzyjnego ustawiania prędkości wirnika i czasu pracy, a parametry są wyświetlane na czytelnych wyświetlaczach LED. Mikrowirówka wyposażona jest w bezszczotkowy napęd i unikalny system chłodzenia powietrzem, który redukuje hałas i minimalizuje nagrzewanie próbek nawet podczas długotrwałej pracy z maksymalną prędkością, umożliwiając szybkie przyspieszenie do maksymalnej prędkości 13 300 rpm/16 300 x g.
- Kompaktowa wirówka Corning LSE™ to zajmująca niewiele miejsca wirówka idealna do użytku w laboratoriach nauk przyrodniczych i przemysłowych. Dla tej wirówki dostępne są cztery rotory kątowe, w tym innowacyjny rotor kombinowany zaprojektowany przez Corning w celu zapewnienia większej wszechstronności. Ten wielofunkcyjny rotor może pomieścić różne rozmiary probówek, w tym probówki mikrowirówkowe o pojemności 5 ml, a także okrągłe i stożkowe probówki wirówkowe o pojemności 15 ml i 50 ml.
Mikrowirówki Labnet
- Mikrowirówki Labnet Mini pracują ze stałą prędkością 6000 obrotów na minutę (x g) i zostały zaprojektowane do szybkiego odwirowywania mikropróbek. Obsługa jest prostsza i wygodniejsza dzięki systemowi szybkiego zwalniania wirnika i elektronicznemu hamulcowi. Po załadowaniu próbek i zamknięciu pokrywy rotor szybko przyspiesza do 6000 obr. Ten zakres prędkości jest idealny do przenoszenia małych kropelek na dno probówek w celu mikrofiltracji lub podstawowej separacji.
- Wirówka Labnet Slide Spinner jest przeznaczona do suszenia szkiełek mikromacierzy przed skanowaniem. Suszy dwa szkiełka w zaledwie 10 sekund, zapewniając wysoką jakość obrazowania i wyniki badań przesiewowych. Szkiełka są umieszczane w kasetach, które wychwytują cały płyn bez rozpryskiwania. Kasety są wielokrotnego użytku.
- Miniwirówka Prism™ Mini Centrifuge firmy Labnet jest kompaktowa i ekonomiczna, umożliwiając wyposażenie każdej stacji roboczej w "osobistą" wirówkę. Prism™ Mini może być używana do szerokiego zakresu separacji w biologii molekularnej i szybkiego wirowania. Wirówka została zaprojektowana tak, aby była wyjątkowo kompaktowa i zajmowała wyjątkowo mało miejsca.
- MPS 1000 Mini Plate Spinner firmy Labnet to pierwsza wirówka zaprojektowana specjalnie do szybkiego i łatwego wirowania próbek na płytkach PCR lub mikropłytkach.
- Spectrafuge™ 16M to idealna kompaktowa mikrowirówka o dużej prędkości. Wytwarzając maksymalnie 16 000 x g, jest to idealne urządzenie do zastosowań związanych z DNA.