Przejdź do zawartości
D1010
Diazald®-(N-metylo-14C)
~95% (Radiochemical Purity), solid
Synonim(y):
N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95% (Radiochemical Purity)
form
solid
extent of labeling
20-60 mCi per mmol
storage temp.
2-8°C
Packaging
sealed ampule
Legal Information
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)