Przejdź do
D122
Domperidone
≥98% (HPLC), Dopamine D2 receptor antagonist, powder
Synonim(y):
4-(5-Chloro-2-oxo-1-benzimidazolinyl)-1-[3-(2-oxobenzimidazolinyl)propyl]piperidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
893,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24ClN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.91
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
260-968-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Domperidone, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, H2O: insoluble
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
InChI
1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
InChI key
FGXWKSZFVQUSTL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Peripheral dopamine receptor antagonist that does not cross the blood-brain barrier; anti-emetic.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D2955000BP669D2957000
Domperidone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2955000
Domperidone
description
powder, ≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
0.1 M NaOH: slightly soluble, H2O: insoluble, DMSO: >10 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Domperidone
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)