Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H20NO9F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.37
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
impurities
≤10% β-anomer
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](F)[C@@H]([C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C20H20FNO9/c1-9(23)28-8-14-16(29-10(2)24)17(30-11(3)25)15(18(21)31-14)22-19(26)12-6-4-5-7-13(12)20(22)27/h4-7,14-18H,8H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
InChI key
YRVBOYANNCZRHU-ZKXLYKBJSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?