Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.32
EC Number:
204-884-0
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1841887
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
~99% (GC)
bp
253 °C (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1cccc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-8-7-9-11(12(10)15)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
InChI key
DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
227.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?