Informacje o tej pozycji
EC Number:
219-112-8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdrug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Liver
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?