Przejdź do
D6571
3′,4′-Dimethoxyflavone
Synonim(y):
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)chromen-4-one, 3′,4′-DMF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
391,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C17H14O4/c1-19-15-8-7-11(9-17(15)20-2)16-10-13(18)12-5-3-4-6-14(12)21-16/h3-10H,1-2H3
InChI key
ZGHORMOOTZTQFL-UHFFFAOYSA-N
Application
3′,4′-Dimethoxyflavone has been used in urease inhibition assay.
Biochem/physiol Actions
3′,4′-dimethoxyflavone is a competitive antagonist of the AhR that inhibits AhR-mediated induction of CYP1A1, and also displays antiestrogen activity in breast tumor cell lines. The compound blocks transformation of the cytosolic AhR complex, and formation of nuclear AhR complexes.
3′,4′-dimethoxyflavone is a competitive antagonist of the aryl hydrocarbon receptor (AhR) that inhibits AhR-mediated induction of CYP1A1, and also displays antiestrogen activity in breast tumor cell lines.
3′,4′-Dimethoxyflavone is a flavone compound, which has the ability to prevent the production and accumulation of poly (ADP-ribose) (PAR) polymer. It guards against N-methyl-D-aspartate (NMDA) toxicity in cortical neurons. 3′,4′-Dimethoxyflavone is a member of the class of plant-derived polyphenolic flavonoids. It is known to have antioxidant, anti-cancer, anti-inflammatory, anti-atherogenic, hypolipidemic and neuroprotective or neurotrophic effects.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS006898
description
-
description
AldrichCPR
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
color
white to off-white
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)