Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H32N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
544.59
EC Number:
255-003-1
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
599297
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98%
mp
114-116 °C (subl.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C31H32N2O7/c1-20-18-33(30(36)32-29(20)35)28-17-26(34)27(40-28)19-39-31(21-7-5-4-6-8-21,22-9-13-24(37-2)14-10-22)23-11-15-25(38-3)16-12-23/h4-16,18,26-28,34H,17,19H2,1-3H3,(H,32,35,36)/t26-,27+,28+/m0/s1
InChI key
UBTJZUKVKGZHAD-UPRLRBBYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?