Przejdź do
D7644
Disopyramide
Synonim(y):
α-Diisopropylaminoethyl-α-phenylpyridine-2-acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H29N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-110-2
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25)
InChI key
UVTNFZQICZKOEM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Class IA antiarrhythmic; sodium channel blocker
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)