Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4280,00 zł 3638,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3638,00 zł
Cena katalogowa4280,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Erythropoietin Soluble Receptor human, >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in NSO cells
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
74 ng/mL
mol wt
~25 kDa
packaging
pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EPOR(2057)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder | description recombinant, expressed in insect cells, suitable for cell culture | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture | description affinity isolated antibody |
| recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in insect cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - |
| biological source human | biological source - | biological source - | biological source goat |
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form - | form lyophilized powder | form - |
| mol wt ~25 kDa | mol wt calculated mol wt 18.5 kDa, 22-26 kDa by SDS-PAGE | mol wt - | mol wt - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?