Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C31H42N3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.14
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
219-231-5
Beilstein/REAXYS Number:
4117566
MDL number:
Colour Index Number:
42600
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccomposition
Dye content, ~80%
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC
InChI
1S/C31H42N3.ClH/c1-7-32(8-2)28-19-13-25(14-20-28)31(26-15-21-29(22-16-26)33(9-3)10-4)27-17-23-30(24-18-27)34(11-5)12-6;/h13-24H,7-12H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?