Przejdź do
EC600
GenElute™-E Zestaw do oczyszczania DNA metodą pojedynczego wirowania
Reagents and consumables for clean-up of pre-purified DNA. 10, 50 or 250 purifications.
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
GenElute™ Zestaw do oczyszczania DNA, Zestaw do oczyszczania DNA E Single Spin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
50 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
890,00 zł
250 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4000,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105600
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
purified by
(Single-spin negative chromotography), (Time: 3 minutes or less)
feature
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Intended use (For depletion of impurities and partial fractions (<50 bp) from DNA solutions), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.)
sustainability
Sustainability features
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 90-110 μL
storage temp.
room temp
General description
GenElute™-E Single Spin DNA Cleanup Kit to jednoetapowy zestaw do usuwania zanieczyszczeń i częściowych frakcji (<50 bp) ze wstępnie oczyszczonych próbek DNA. Zestaw skutecznie usuwa sól, detergent, nukleotydy, startery, białka/enzymy, rozpuszczalniki organiczne i wiele innych inhibitorów dalszych zastosowań. Standardowy protokół, który można ukończyć w 3 minuty lub mniej, jest odpowiedni dla fragmentów DNA, plazmidowego DNA i genomowego DNA.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" i "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Application
Tradycyjne metody oczyszczania genomowego DNA opierają się na średnio- i wielkoformatowych zestawach do oczyszczania krzemionkowego (bind-wash-elute), które mają ograniczoną zdolność wiązania, niskie stężenie DNA i niską czystość. Zestaw GenElute™-E Single Spin DNA Clean-up Kit usuwa z roztworów DNA zanieczyszczenia, takie jak sole, detergenty, nukleotydy, startery, białka/enzymy i barwniki. Oczyszczone genomowe DNA jest wymywane w buforze Tris o pH 7,8 i może być natychmiast wykorzystane do większości typowych zastosowań, w tym PCR, genotypowania, NGS i innych. Preparaty genomowego DNA zwykle wykazują stosunek A260/280 od 1,8 do 2,0.
Features and Benefits
Szybkie i wydajne oczyszczanie (mniej niż 3 minuty): protokół jednokrotnego wirowania redukuje etapy pipetowania i czas pracy ręcznej Wyższa jakość DNA: oczyszczanie oparte na chromotografii ujemnej redukuje przenoszenie inhibitorów PCR i innych zanieczyszczeń Zmniejszony wpływ na środowisko: 55% mniej odpadów z tworzyw sztucznych, a także znaczna redukcja niebezpiecznych chemikaliów
Preparation Note
Zużyć w ciągu 12 miesięcy od otrzymania.
Other Notes
Wierzymy, że zielona chemia przyczyni się do lepszego jutra. Dzięki rosnącemu portfolio bardziej ekologicznych alternatyw, istnieje teraz więcej możliwości zmniejszenia wpływu badań na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i skuteczności, dzięki czemu wyniki nie są zagrożone. Zestawy do oczyszczaniaGenElute™-E pozwalają uniknąć stosowania niebezpiecznych buforów płuczących, zwykle stosowanych w zestawach do oczyszczania opartych na krzemionce, znacznie zmniejszając ilość odpadów chemicznych. Protokół pojedynczego wirowania ogranicza również liczbę etapów zbierania, zmniejszając ilość odpadów z tworzyw sztucznych o 55% w porównaniu z równoważnymi metodami płukania w pojemnikach. ZestawGenElute™-E został oznaczony jako ekologiczny produkt alternatywny w oparciu o kwalifikacje "Zapobieganie" i "Projektowanie bezpieczniejszych chemikaliów" 12 zasad zielonej chemii. ZestawyGenElute™-E są również zgodne z zasadami SMASH Packaging, naszej globalnej inicjatywy mającej na celu poprawę zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję materiałów opakowaniowych, zwiększone wykorzystanie zrównoważonych alternatyw i lepszą możliwość recyklingu. Opakowania posiadają oznaczenie FCS dla zrównoważonych praktyk leśnych i są produkowane w ponad 70% z materiałów pochodzących z recyklingu.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EC700EC800EC500
description
Reagents and consumables for clean-up of pre-purified DNA. 10, 50 or 250 purifications.
description
Reagents and consumables for organic solvent clean-up from DNA. 10, 50 or 250 purifications.
description
Reagents and consumables for organic solvent clean-up from RNA. 10, 50 or 250 purifications.
description
Reagents and consumables for various plant sample types. 10, 50 or 250 purifications.
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
test parameters
sample volume: 90-110 μL, : 3 min hands on time
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 90-110 μL
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 90-110 μL
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 10-50 mg
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
feature
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Intended use (For depletion of impurities and partial fractions (<50 bp) from DNA solutions), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.)
feature
Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.), Intended use (For the removal of organic solvent traces from DNA solutions), Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS)
feature
Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.), Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including RT-PCR, gene expression, and NGS), Intended use (For depletion of impurities from RNA solutions)
feature
Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.), Intended use (For purification of genomic DNA from plant tissue), Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS)
purified by
(Single-spin negative chromotography), (Time: 3 minutes or less)
purified by
(Time: 3 minutes or less), (Single-spin negative chromotography)
purified by
(Single-spin negative chromotography), (Time: 3 minutes or less)
purified by
(Single-spin negative chromotography), (Time: 45 minutes or less)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the composition of the lysis buffer and clearing buffer after flowing through the resin?
    1 answer
    1. The presence of EDTA, SDS, or excess salt can affect my PCR/ sequencing reaction. The lysis buffer information is proprietary, but we can say it is free of chaotropic salts. The resins are desalting resins so EDTA, SDS, and salts are depleted.
      Helpful?
  2. Do we know how stable the purified DNA is through several freeze-thaw cycles?
    1 answer
    1. This will fluctuate due to sample variability (sample collection, concentration, fragment length, sequence [GC content], storage before isolation, etc.). However, the sample is buffer exchanged into a standard storage buffer that is included in the kit (1X TE).
      Helpful?
  3. Does the technology introduce any bias into the sample?
    1 answer
    1. GenElute™-E does not introduce biases that some “bind-wash-elute” technologies can add because the technology separates by size, rather than by what binds and what is released.
      Helpful?
  4. Genelute-e single spin DNA and RNA purification kits use negative chromatographty to isolate nucleic acids. Can you explain how this approach simplifies workflows?
    1 answer
    1. Instead of optimizing the bind, wash, and release steps in conventional silica-based spin purification preps, the technology focuses on a separation by performing a single step fractionation based on the size of the biomolecules, which results in depleted impurities.