Merck
Przygotowanie biblioteki NGS
Przygotowanie biblioteki NGS
Przygotowanie biblioteki jest pierwszym etapem sekwencjonowania następnej generacji. Zanim próbki DNA lub RNA będą mogły być sekwencjonowane, kwasy nukleinowe muszą zostać wyizolowane, pofragmentowane, naprawione na końcach i kowalencyjnie połączone z adapterami przy użyciu metod ligacji lub znakowania.Złożoność dobrze przygotowanej biblioteki NGS powinna w pełni i dokładnie odzwierciedlać złożoność próbki, ale także odzwierciedlać wszelkie błędy wprowadzone podczas przygotowywania biblioteki.Kluczowym celem przygotowania biblioteki DNA lub RNA do sekwencjonowania następnej generacji jest maksymalizacja złożoności przy jednoczesnym ograniczeniu błędów wprowadzonych podczas sekwencjonowania następnej generacji;jest maksymalizacja złożoności przy jednoczesnym zmniejszeniu błędów wprowadzanych przez PCR lub inne amplifikacje, ponieważ jakość wynikowej biblioteki może mieć duży wpływ na wyniki NGS.
Oferujemy portfolio narzędzi do przygotowywania bibliotek NGS zaprojektowanych w celu uproszczenia przepływów pracy i ułatwienia przygotowania wysokiej jakości bibliotek DNA lub RNA, które dokładnie reprezentują złożoność próbki, jednocześnie zmniejszając odchylenia w sekwencjonowaniu całego genomu (WGS), analizie całego transkryptomu (WTA), sekwencjonowaniu całkowitego RNA oraz sekwencjonowaniu miRNA i małych RNA.
Produkty
Wyświetlanie 1-20 z 46
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 46
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 46 wyników
Strona 1 z 3
Zestawy do ekstrakcji genomowego DNA
Do przygotowania biblioteki DNA,  genomowe DNA (gDNA) o wysokiej masie cząsteczkowej musi zostać wyekstrahowane z komórek, tkanek lub innych rodzajów próbek. Oczyszczone genomowe DNA powinno mieć minimalne ścinanie oraz zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne, aby zapewnić optymalną wydajność w&nbspkolejnych reakcjach amplifikacji lub sekwencjonowania.
Zestaw do ekstrakcji DNA o wysokiej masie cząsteczkowej Fire Monkey™/Fire Flower™&nbspumożliwia izolację genomowego DNA o wysokiej czystości z minimalnym ścinaniem i zanieczyszczeniami kwasami nukleinowymi o niskiej masie cząsteczkowej.
  • Fire Monkey™ jest standardowym procesem kolumnowym, który ekstrahuje wysokocząsteczkowe DNA o średniej długości nici 100kb z&nbspkomórek bakteryjnych lub ssaczych w&nbspciągu 1 godziny.
  • Fire Flower™ to standardowy proces kolumny wirówkowej, który może wybrać rozmiar wyekstrahowanego DNA z dowolnego źródła próbki w ciągu 15 minut. Fire Flower™ może zwiększyć ogólną średnią długość nici o 30%, jednocześnie usuwając fragmenty DNA do 30kb.
Zestawy do amplifikacji całego genomu
Analiza sekwencji DNA jest często ograniczona przez małe ilości dostępnej próbki lub niską wydajność ekstrakcji. Gdy dostępny jest ograniczony materiał wyjściowy, można zastosować techniki amplifikacji w celu zwiększenia ilości wyjściowego DNA. Amplifikacja całego genomu (WGA) może być stosowana do wstępnej amplifikacji zarówno nienaruszonych, jak i wysoce pofragmentowanych próbek DNA w celu wprowadzenia ich do przepływów pracy NGS.
Zestaw SeqPlex-I WGA umożliwia amplifikację małych ilości DNA lub zdegradowanego lub wysoce pofragmentowanego DNA do bezpośredniego wprowadzenia do komórek przepływowych sekwencjonowania następnej generacji (NGS) Illumina®.
  • Ułatwia sekwencjonowanie już od 100 pg DNA
  • Ulepszone startery zapewniające pełne pokrycie genomu, minimalne odchylenie sekwencji i rozmiar amplikonu idealny do sekwencjonowania następnej generacji (NGS)
  • Oszczędne: Brak dodatkowego etapu przygotowania biblioteki NGS
  • Kompatybilny z sekwencjonowaniem następnej generacji Illumina®
Zestaw SeqPlex Enhanced DNA Amplification Kit do amplifikacji całego genomu został zaprojektowany w celu ułatwienia sekwencjonowania następnej generacji z bardzo małych ilości lub ze zdegradowanego/wysoko pofragmentowanego DNA. Zestaw ten został opracowany w celu integracji z procesami sekwencjonowania Illumina®, SOLiD™ lub 454.
  • Technologia losowego primingu amplifikuje pofragmentowane DNA, takie jak ChIP lub FFPE
  • Ułatwia sekwencjonowanie już od 100 pg DNA.ChIP DNA
  • Ulepszone startery zapewniają pełne pokrycie genomu, minimalne odchylenie sekwencji i usuwanie starterów
  • Kompatybilne z Illumina®SOLiD™ lub 454 do sekwencjonowania następnej generacji
Whole-Transcriptome-Amplification-Kits
Główny cel w przygotowaniu biblioteki NGS do RNA-Seq jest maksymalizacja transkryptomu biblioteki złożoności aby w pełni reprezentować wyjściową pulę sekwencji przy jednoczesnym zmniejszeniu stronniczości.RNA-Seq do wysokoprzepustowego profilowania ekspresji genów i analizy transkryptomu jest często kwestionowany przez niskie ilości wyjściowego RNA. Amplifikacja całego transkryptomu (WTA) może być wykorzystywana do generowania wystarczających ilości celów sekwencjonowania z małych ilości RNA ale wymaga wysokiej wierności replikacji transkryptomu bez utraty lub zniekształcenia określonych mRNA w celu zmniejszenia stronniczości biblioteki.
Zestaw SeqPlex-I WTA umożliwia amplifikację niewielkich ilości odwrotnie transkrybowanego RNA lub zdegradowanego RNA w celu bezpośredniego wprowadzenia do komórek przepływowych Illumina® do sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
  • Aplikuje pofragmentowane lub bardzo małe ilości całkowitego RNA. Pofragmentowane lub nienaruszone RNA ze wszystkich źródeł, w tym FFPE i RIP, można łatwo amplifikować przy użyciu technologii losowego primingu.
  • Półzdegenerowany projekt starterów bibliotecznych zapewnia pełniejsze pokrycie transkryptomu i wydajne priming
  • Mniej kroków: Nie ma potrzeby fragmentacji cDNA przed sekwencjonowaniem
  • Wysoka wydajność: Amplifikuje ds-cDNA w 8 godzin lub krócej
  • Efektywność kosztowa: Nie wymaga już dodatkowego etapu przygotowania biblioteki NGS
  • Kompatybilny z sekwencjonowaniem następnej generacji Illumina®
The SeqPlex RNA Amplification Kit do amplifikacji całego transkryptomu (WTA) został zaprojektowany w celu ułatwienia sekwencjonowania następnej generacji (NGS) z małych ilości lub ze zdegradowanego / silnie pofragmentowanego RNA (np.RNA z utrwalonych w formalinie próbek tkanek zatopionych w parafinie (FFPE)). Zestaw SeqPlex pozwala użytkownikowi na wstępną amplifikację próbek RNA w celu wprowadzenia ich do przepływu pracy NGS.
  • Technologia losowego primingu amplifikuje małe ilości pofragmentowanego lub nienaruszonego RNA ze wszystkich źródeł, w tym FFPE i RIP.
  • Półzdegenerowany projekt starterów bibliotecznych dla pełniejszego pokrycia transkryptomu i wydajnego primingu.
  • Nie ma potrzeby fragmentacji DNA przed sekwencjonowaniem.
  • Aplikuje ds-cDNA w 8 godzin lub mniej.
  • Kompatybilny ze wszystkimi platformami sekwencjonowania nowej generacji z wyjątkiem Pacific Bioscience.