Przejdź do
EHNC012811
MISSION® esiRNA
targeting human AC021030
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
979,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
979,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACCTGCCAATACCCACAAAGGCATCTATGTTTTCACACAGGCCCCTCTAATTACATATCAGCAGTTAAGAGGTTTCTCCCCTTTCTAGCCACTTCTAAGATGCTAATGATCCTGGGAGTTTTAGCCTTTTGTTGCCTGCTGCTGCGGTGTTTGAACCATTCCAGTAAGCCAGCAACTTTGCAGGGACAAGGACAGAGCATGCAAAGCATGGAGGGAAAGTAGGAGTGTTTGTACCATGAGTCTCTGCACACCCCTCATCTTGGCTATAGTAGACTGGACCACAGATGGACACTGTACCATGCAGATTACTTCTTCCAGGAACTTGGATTGAGACCAAGAGACTCATGGCATCCTCTTCTGGCTGCAAGACTTATATTTTTATATTTAGGCAATAGAAGAGGGGCAGCAGATGCCTACCTTGTGGAACAGAGGAAGGCAGGCAGTTCACAGAGAAAGAGGACTAGACAGTCGGACAGAGGGGAGCAGGCTTGGGAGCTTCGTGGAGCCAATGTCCATCTCTGTCCTTCCTTTCCACTCG
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)