Merck
F1375
Fast Red ITR Salt
practical grade
Synonim(y):
5-Diethylaminosulfonyl-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H16ClN3O3S · 1/2ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.93
EC Number:
248-543-4
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
Colour Index Number:
37150
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
practical grade
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)S(=O)(=O)c1ccc(OC)c(c1)[N]#N
InChI
1S/C11H16N3O3S/c1-4-14(5-2)18(15,16)9-6-7-11(17-3)10(8-9)13-12/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DLMVAZUSXBWNAJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)