Merck
H7625
D-Histidine monohydrochloride monohydrate
≥98% (TLC)
Synonim(y):
D-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.63
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
228-733-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4161356
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D-Histidine monohydrochloride monohydrate, ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
254 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O.Cl.N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m1../s1
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-ZJIMSODOSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
Other Notes
Unnatural isomer of histidine.
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)