Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1740,00 zł
Nazwa produktu
7-Methylguanosine 5′-diphosphate sodium salt, ≥92.5%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥92.5%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)c3nc(N)nc([O-])c13
InChI
1S/C11H17N5O11P2.2Na/c1-15-3-16(8-5(15)9(19)14-11(12)13-8)10-7(18)6(17)4(26-10)2-25-29(23,24)27-28(20,21)22;;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H5-,12,13,14,19,20,21,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
VSMXIKIFPKDZJA-IDIVVRGQSA-L
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥92.5% | description Type I, ≥96% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) | description ≥85% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source microbial (Corynebacterium sp), Porcine brain, synthetic | biological source natural (inorganic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥92.5% | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?