Informacje o tej pozycji
vapor density
2.69 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
form
liquid
expl. lim.
18 %
concentration
14.3 M (pure liquid)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
refractive index
n
bp
157 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 mL/mL
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Mercaptoethanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Liver,Heart
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?