Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
usage
sufficient for 200 colorimetric tests
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
rheumatological diseases; cancer
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SMPD2(6610), SMPD3(55512), SMPD4(55627)
mouse ... SMPD2(20598), SMPD3(58994), SMPD4(77626)
rat ... SMPD2(83537), SMPD3(94338), SMPD4(303790)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 200 colorimetric tests | description sufficient for 100 fluorometric tests | description IgG fraction of antiserum | description affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... SMPD2(6610), SMPD3(55512), SMPD4(55627) | Gene Information - | Gene Information human ... SMPD2(6610) | Gene Information human ... SMPD3(55512) |
| usage sufficient for 200 colorimetric tests | usage sufficient for 100 fluorometric tests | usage - | usage - |
| detection method colorimetric | detection method fluorometric | detection method - | detection method - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| relevant disease(s) rheumatological diseases; cancer | relevant disease(s) cancer | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?