Przejdź do
MBD0024
Wzorzec DNA drobnoustrojów z Thermobifida fusca
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.3 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105500
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Wzorzec genomowego DNA drobnoustrojów Thermobifida fusca może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria. T. fusca jest umiarkowanie ciepłolubną gram-dodatnią bakterią glebową, należącą do promieniowców, o optymalnym wzroście w temperaturze 55-60°C.2,3 Genom T. fusca mawysoką zawartość GC (67,5%) 3 i dlatego może służyć jako marker jakości dla etapu PCR w przepływie pracy NGS. Jest to główny degrader ścian komórkowych roślin i został wykorzystany jako organizm modelowy do badania wydzielanych, termostabilnych celulaz. 3 Doniesiono, że termostabilne enzymy z T.fusca zastępują termochemiczną obróbkę wstępną biomasy celulozowej w procesie rozkładu na biopaliwa.4 T. fusca, będącbakterią glebową, prawdopodobnie nie występuje w ludzkim mikrobiomie. Dlatego standardgenomowegoDNA T. fusca może być stosowany jako wewnętrzny standard dla przepływu pracy NGS; jako kontrola negatywna do przygotowania próbki lub jako referencyjne DNA do sekwencjonowania.
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach mikrobiomu.
Application
Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μl w buforze TE o pH 8,0. Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
PCR, sekwencjonowanie, sekwencjonowanie nowej generacji
Physical form
Płyn - Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μl w buforze TE o pH 8,0.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0005MBD0002MBD0013
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA sequencing: suitable, PCR: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable
technique(s)
DNA sequencing: suitable, DNA extraction: suitable, PCR: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
10 ng/μL
concentration
10 ng/μL
concentration
10 ng/μL
concentration
10 ng/μL
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)