Merck
N1540
NO-1886
Synonim(y):
Diethyl 4-[(4-bromo-2-cyanophenyl)carbamoyl]benzylphosphonate, Ibrolipim, OPF 009
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20BrN2O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
off-white to pale yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=O)(Cc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(Br)cc2C#N)OCC
InChI
1S/C19H20BrN2O4P/c1-3-25-27(24,26-4-2)13-14-5-7-15(8-6-14)19(23)22-18-10-9-17(20)11-16(18)12-21/h5-11H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23)
InChI key
KPRTURMJVWXURQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lipoprotein lipase activator. Overexpression of lipoprotein lipase in transgenic rabbits leads to increased small dense LDL in plasma and promotes atherosclerosis. Long-term administration of NO-1886 protects against the development of experimental atherosclerosis in animals.
Packaging
Packaged under nitrogen
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)