Informacje o tej pozycji
vapor density
5.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97%
form
liquid
expl. lim.
9 %
refractive index
n
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Qualitative and Quantitative Metabolite Comparison of Korean Traditional Alcoholic Beverages: Takju, Yakju, and Traditional-Soju.: Uses nonanoic acid to analyze and compare the metabolic profiles of traditional Korean alcoholic beverages, aiding in the preservation of cultural heritage and improving product quality (Tak et al., 2024).
- In Vitro Evaluation of Essential Oils and Saturated Fatty Acids for Repellency against the Old-World Sand Fly, Phlebotomus papatasi (Scopoli) (Diptera: Psychodidae).: This research explores nonanoic acid′s potential as a natural repellent, contributing to the development of safer and more effective control measures against vector-borne diseases (Temeyer et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonanoic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
112-05-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?