Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H42O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.57
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-559-6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
~75%
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Yan Mou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 20320-20333 (2015-11-17)
The endophytic fungus Berkleasmium sp. Dzf12, isolated from Dioscorea zingiberensis, was found to produce palmarumycins C12 and C13 which possess a great variety of biological activities. Seven biocompatible water-immiscible organic solvents including n-dodecane, n-hexadecane, 1-hexadecene, liquid paraffin, dibutyl phthalate, butyl