Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H43NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
417.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
>98%
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCc1ccc(O)c(O)c1
Biochem/physiol Actions
N-Oleoyldopamine is an endogenous vanilloid; weak CB1 receptor ligand.
Disclaimer
Desiccate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?