Merck
P0417
Pentadecylamine
~97% (capillary GC)
Synonim(y):
1-Aminopentadecane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.43
EC Number:
219-912-7
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1744557
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 120.5 °C)
assay
~97% (capillary GC)
bp
299-301 °C (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C15H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-16H2,1H3
InChI key
JPZYXGPCHFZBHO-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)