Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
276-716-4
MDL number:
Numer WE:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized powder
Quality Segment
analyte chemical class(es)
amino acids
packaging
vial of ≥3.0 units
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Endoproteinase Lys-C inactivates the enzyme inositol monophosphatase by cleaving it at a single site directly after Lys 36.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-p-tosyl-Gly-Pro-Lys p-nitroanilide per min at pH 7.7 at 25 °C.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Co się dzieje?
WGK 1
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?