Merck
P5510
Potassium bromide
suitable for IR spectroscopy
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.00
EC Number:
231-830-3
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
mp
734 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
May be used for removal of peripheral membrane proteins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium bromide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)